Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston transparents sans bouchons Wheaton™
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Marque: DWK Life Sciences W216830
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
- En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
1 oz, 30 ml | |
1 oz | |
1,22 in | |
Blanc | |
Flacon rond Boston | |
Poly/Vinyle | |
20-400 mm | |
Bouchon à vis |
30 ml | |
Transparent | |
Verre | |
79 mm | |
3,1 in | |
Polypropylène | |
31 mm |