Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston transparents sans bouchons Wheaton™
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Marque: DWK Life Sciences W216835
37.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
- En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
32 oz., 1000 ml | |
32 oz | |
3,7 in | |
Blanc | |
Flacon rond Boston | |
Poly/Vinyle | |
33-400 mm | |
Bouchon à vis |
1000 ml | |
Transparent | |
verre | |
206 mm | |
8,1 in | |
Polypropylène | |
94 mm |