Learn More
DWK Life Sciences Flacons agitateurs à bras latéral à double paroi pour eau Wheaton™ Celstir™
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
Marque: DWK Life Sciences 356949
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre borosilicaté, USP type I
- La turbine en verre revêtu de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
- Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
- Autoclavables
- Pour la culture cellulaire en suspension avec un agitateur magnétique
- 1/boîte
Spécification
Polypropylène | |
250 à 380 ml | |
7,1 in | |
33-430 | |
Autoclavable | |
51 mm |
3,9 in | |
Acier inoxydable | |
18,2 cm | |
Traité CellBIND | |
100 mm |