Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ avec joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE 14B
Fournit un joint intérieur et une surface complètement inertes pour l’échantillon ou le produit
235.00€ - 468.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon à vis |
---|---|
Matériau de revêtement | TFE, caoutchouc en styrène-butadiène |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Phénolique |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11511235
|
DWK Life Sciences
W240406 |
8-425 |
235.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12416171
|
DWK Life Sciences
W242711 |
24-400 |
468.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Autoclavables
Spécification
Bouchon à vis | |
Autoclavable | |
Noir |
TFE, caoutchouc en styrène-butadiène | |
Phénolique |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.