Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons en PE revêtus de PTFE
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
37.95€ - 159.00€
Spécification
Couleur Ambré
Matériau Verre
Couleur de bouchon Blanc
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10051382
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216842
30 ml 20-400 mm
95.20€
48 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 17-02-2026
Ajouter au panier
10623143
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216843
60 ml 20-400 mm
159.00€
24 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
10061382
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216844
125 ml 22-400 mm
88.60€
24 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
10633143
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216845
250 ml 24-400 mm
99.00€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10376422
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216846
500 mL 28-400 mm
37.95€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
10234642
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216847
1000 ml 33-400 mm
52.10€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 14-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
Spécification
Ambré
Blanc
Polypropylène
Verre
PTFE / PE
Bouchon à vis