Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds AC Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc revêtu de PTFE, avec revêtement en PE expansé
Parfaits comme flacons d’échantillons
Marque: DWK Life Sciences W217004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Parfaits comme flacons d’échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
Spécification
16 oz, 500 ml | |
16 oz. | |
2,99 in | |
Blanc | |
5,78 in | |
Polypropylène | |
76 mm |
500 mL | |
Transparent | |
Verre sodocalcique | |
147 mm | |
Polyéthylène | |
70-400 mm | |
Bouchon à vis |