Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds AC Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc revêtu de PTFE, avec revêtement en PE expansé
Parfaits comme flacons d’échantillons
Marque:  DWK Life Sciences W217001
105.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24366" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10298123
  • 111.00€ / 48 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 oz, 60 ml
2 oz.
1,65 in
Blanc
Oui
Rond
Flacon avec bouchon
Polyéthylène
38-400 mm
Bouchon à vis
60 mL
Transparent
Verre sodocalcique
USP type III
Large
85 mm
3,34 in
Polypropylène
42 mm
Oui