Learn More
DWK Life Sciences Boîtes pratiques de flacons en verre ambré Wheaton™ ABC
L’ouverture, 40 % plus grande, améliore l’accessibilité des échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille de l’échantillonneur automatique
99.30€ - 102.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
Hauteur (impériale) 1,25 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Marking Spot Couleur de bouchon Septum Pré-fendu Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Marking Spot Couleur de bouchon Septum Pré-fendu Prix Quantité et disponibilité  
12474891
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225157-04
Oui Naturel PTFE bleu / silicone blanc No
102.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
12454891
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225156-04
Non Naturel PTFE bleu / silicone blanc No
99.30€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
12464891
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225156-0401
Non Noir PTFE bleu / silicone blanc No
99.30€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
12484891
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225157-0401
Oui Noir PTFE bleu / silicone blanc No
102.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I ambré
  • Bouchon vissé de 12 x 32 mm avec bouchon à vis ABC de 9 mm
  • Disponibles avec ou sans zone d’écriture
Spécification
Spécification
0,47 in
Verre borosilicaté
1,25 in
Bouchon à vis
9 mm
12 mm
1,8 mL
Polypropylène
32 mm