Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers d’analyse des semences : Feuilles de grade 3014
Barrettes plissées d’analyse pour semences, de grade 3014, pour effectuer des tests de semences particulièrement sensibles.
Marque:  Cytiva 10344672
Code produit. 11318904
  • 1975.00€ / 1000 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Barrettes plissées d’analyse pour semences, de grade 3014, pour effectuer des tests de semences particulièrement sensibles.
Grâce à leur très grande pureté, nos papiers d’analyse pour graines garantissent des résultats fiables et reproductibles. Ces papiers sont en cellulose pure et sans additif. Ils ne contiennent aucune substance susceptible d’affecter la croissance des graines. Les papiers assurent une absorption constante d’eau, garantissant l’approvisionnement continu de la quantité d’eau requise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Feuille
Analyse de graines
1000/boîte
110 x 20 mm
20 mm
Cellulose
3014
Papier filtre d’analyse pour graines
110 mm