Learn More
Cytiva Whatman™ Cercles qualitatifs pré-plissés Reeve Angel 802
Rétention grossière
Marque:  Cytiva 5802-385
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12532006
  • 145.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 23-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Plié pour une filtration rapide des grosses particules et des précipités gélatineux
  • Grade qualitatif ; Rétention nominale de 30-35 μm ; épaisseur de 0,26 mm Le plissage et la surface crêpée accroissent la surface efficace, augmentant la vitesse de filtration et prolongeant la durée de vie du filtre
  • Résistants à l’humidité†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
802 38,5 cm 100/boîte
15 μm
Rapide
802
0,26 mm
38,5 cm
Disque
30 à 35 μm, Grossière
Filtre pré-plissé à utiliser avec un entonnoir à filtre conique, offrant une filtration rapide et une capacité de charge élevée pour les analyses impliquant des grosses particules ou des précipités gélatineux.
100/Pk.
38,50 cm