Learn More
Cytiva Whatman™ Cercles qualitatifs pré-plissés Reeve Angel 802
Rétention grossière
Marque: Cytiva 5802-240
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plié pour une filtration rapide des grosses particules et des précipités gélatineux
- Grade qualitatif ; Rétention nominale de 30-35 μm ; épaisseur de 0,26 mm Le plissage et la surface crêpée accroissent la surface efficace, augmentant la vitesse de filtration et prolongeant la durée de vie du filtre
- Résistants à l’humidité†
Spécification
Disque | |
30 à 35 μm, Grossière | |
0,26 mm |
15 μm | |
802 | |
24 cm |