Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 230 Whatman™
Fournissent des performances fiables pour les applications de laboratoire industriel et de laboratoire pour étudiants non critiques
Marque: Cytiva 5230-250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Retient les particules grossières.
- Fait en cellulose
- Surface crêpée pour une filtration rapide des particules grossières
- Rétention des particules : 25 à 30 μm
- Épaisseur : 0,40mm
Ne doit pas être utilisé pour l’analyse de l’azote selon la méthode Kjeldahl
Spécification
230 25 cm 50/boîte | |
Cellulose | |
Filtre qualitatif général avec surface crêpée. Vitesse de filtration élevée et capacité de charge élevée. Largement utilisé dans les laboratoires industriels et les laboratoires d’étudiants pour la filtration de routine. | |
Grossière | |
0,4 mm | |
9,8 in |
Disque | |
25 à 30 μm | |
230 | |
50 Pk. | |
25,00 cm | |
25 cm |