Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 230 Whatman™
Fournissent des performances fiables pour les applications de laboratoire industriel et de laboratoire pour étudiants non critiques
Marque: Cytiva 5230-110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Retient les particules grossières.
- Fait en cellulose
- Surface crêpée pour une filtration rapide des particules grossières
- Rétention des particules : 25 à 30 μm
- Épaisseur : 0,40mm
Ne doit pas être utilisé pour l’analyse de l’azote selon la méthode Kjeldahl
Spécification
Disque | |
25 à 30 μm | |
230 | |
0,4 mm | |
11 cm |
Cellulose | |
Chimie de l’huile | |
Grossière | |
4,3 in |