Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 202 Whatman™
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
6.90€ - 97.75€
Spécification
Format Disque
Porosité 15 à 19 μm
Qualité 202
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15590763
Afficher les documents
Cytiva
5202-200
20 cm
24.55€
100 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
11727217
Afficher les documents
Cytiva
5202-125
12,5 cm
11.30€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 10-11-2025
Ajouter au panier
11737217
Afficher les documents
Cytiva
5202-150
15 cm
15.15€
100 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
11304260
Afficher les documents
Cytiva
5202-185
18,5 cm
21.60€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 10-11-2025
Ajouter au panier
11767217
Afficher les documents
Cytiva
5202-320
32 cm
56.50€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 10-11-2025
Ajouter au panier
11707217
Afficher les documents
Cytiva
5202-090
9 cm
6.90€
100 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10430262
Afficher les documents
Cytiva
5202-110
11 cm
9.05€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 10-11-2025
Ajouter au panier
12495372
Afficher les documents
Cytiva
5202-400
40 cm
97.75€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 10-11-2025
Ajouter au panier
11954175
Afficher les documents
Cytiva
5202-240
24 cm
34.25€
100 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
15500773
Afficher les documents
Cytiva
5202-330
33 cm
60.50€
100 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
11334260
Afficher les documents
Cytiva
5202-250
25 cm
36.15€
100 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
  • Rétentivité : Grosses particules grossières cristallines - 15 à 19 μm
  • Vitesse de filtration : moyenne-rapide
  • Couleur : blanc
  • Matériau : cellulose
  • Épaisseur : 0,29mm
  • Contient des additifs résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
Disque
15 à 19 μm
202