Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous pression Whatman™
Les collecteurs de filtration sous pression Cytiva sont en PTFE ou en acier inoxydable. Équipés de cylindres de perfusion, ils conviennent à la filtration par lots à partir de 20 L, à la filtration de liquides/gaz, à la filtration stérile de sérum ou à la filtration claire de milieux visqueux à l’aide de membranes, de papier ou de disques en fibre de verre.
Marque: Cytiva 10451610
Description
La filtration de liquides et de gaz est possible, y compris la filtration stérile de sérums ou la filtration claire de milieux difficiles à filtrer, en particulier ceux qui sont très visqueux. Les membranes, les disques de filtre en papier ou en fibre de verre peuvent être utilisés. Le nettoyage et le changement des filtres est effectué en suivant quelques étapes.
Spécification
Réutilisable | |
Non stérile | |
Joint torique en silicone/joint torique en PTFE, cylindre de perfusion de 2 200 ml pour membrane de 142 mm | |
MD142/5/3 | |
200°C | |
2 200 ml | |
200 mm | |
545 mm | |
142 mm |
Acier inoxydable | |
Filtration sous pression | |
4 bar (joint torique en PTFE), 10 bar (joint torique en silicone) | |
392°F | |
Collecteur de filtration sous pression | |
7,9 in | |
21,5 in | |
134 mm (préfiltre), 142 mm (filtre) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.