Learn More
Cytiva Tuyau à pression Whatman™ Amourtube™
The Whatman™ SV 003 c Pressure Hose has an internal diameter of 6 mm and is fitted with rapid seal coupling (R 0.38 in.) connectors. Supplied at a length of 1.5 m (4.9 ft.). It can support a load of 10 bar.
Marque:  Cytiva 10471101
Code produit. 11393425
  • 302.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Product Type: Pressure Hose
  • Model: SV 003 c
  • Connectors: Rapid Seal Coupling (R 0.38 in.)
  • Load: 10 bar
  • Diameter (Metric) Inside: 6 mm
  • Length (Metric): 1.5 m
  • Length (English): 4.9 ft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Couplage rapide des joints / R 0,38 po.
10 bar
4,9 pi
0.24 in.
SV 003 c
Pressure Hose
1,5 m
6 mm