Learn More
Sampling Systems Weighing Boats
These lightweight, disposable containers are specifically designed to accurately measure and transfer substances such as powders and liquids, without risk of contamination.
27.50€ - 53.28€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Forme du fond | Flat |
Couleur | White |
Jetable | Single-use |
Matériau | Polystyrene |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30280694
|
Sampling Systems
8098A-25 |
25 mL | Non-sterile |
33.08€
30 boîtes |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
30280693
|
Sampling Systems
8098A-25S |
25 mL | Sterile |
53.28€
30 boîtes |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
30280695
|
Sampling Systems
8098A-50 |
50 mL | Non-sterile |
27.50€
20 boîtes |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
30280697
|
Sampling Systems
8098A-50S |
50 mL | Sterile |
47.52€
20 boîtes |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Made from high quality food grade PS
- Manufactured in a class 8 cleanroom, packed in a class 7 cleanroom
- Sterile and non-sterile options available
- Available from stock
- Fast delivery worldwide
Spécification
Not Autoclavable | |
White | |
Polystyrene | |
Weighing Boat |
Flat | |
Single-use | |
Boat |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.