Learn More
Tempshield™ Gants Cryo-Grip™ étanches
Gants étanches Cryo-Grip™ - Dextérité et protection supérieures des mains en cas de travaux avec de l’azote liquide. Leur conception multi-couches permet un niveau maximum de protection thermique et la doublure intérieure thermique fait disparaître l’humidité des mains, tout en maintenant le confort sur de longues périodes.
Marque: Tempshield™ CGEBLWP
Description
- Paume de préhension pour une meilleure dextérité en cas de manipulation des petits objets
- La doublure sans coutures 100 % étanche et fin assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
- Niveau élevé de protection thermique en cas d’exposition à des liquides cryogéniques
- Pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Niveau maximal de protection thermique et contre les éclaboussures, de flexibilité et de dextérité
- EPI catégorie III : EN 511, EN 388, EN 420
- Applications : manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures.
Spécification
CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 | |
Gants cryogéniques | |
Coude | |
Manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures |
Bleu | |
L | |
-196°C | |
Tempshield™ Cyro-Protection™ |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.