Learn More
Résine Wang, 1 % réticulée, 0,8-1,1 mmol/g, maillage 200-400, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Wang resin |
Note relative au nom | 1% cross-linked |
Dimensions de la maille | 200-400 Mesh |
Quantité | 25 g |
Nom IUPAC | {4-[(4-méthylphényl)méthoxy]phényl}méthanol |