Learn More
VITLAB™ Flacons de laboratoire Allround VITgrip™ avec fermeture à bouchon inviolable
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Graduations:
12,5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Description
- Structure en polypropylène hydrophobe
- Conception ergonomique : la forme à taille mince facilite la manipulation
- Les graduations moulées supportent la sécurité des glissants lors d’un travail avec des gants
- Étanche* et incassable
- Bon résistance chimique contre la plupart des acides, bases et solutions à base d’alcool
- Fournis avec des bouchons inviolables VITLAB
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE 10/2011
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Transparent |
Comprend | Fermeture à bouchon inviolable |
Matériau | PP |
Quantité | 6/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Graduations | 25 ml |
Certifications/Conformité | N°UE 10/2011 |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |
Afficher plus |