Learn More
VistaLab™ Technologies Puntali per pipette VistaRak™, sterili
For use with Ovation and MLA Brand pipetters
Marca: VistaLab™ Technologies 4060-1333
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sterile tips packaged in VistaRaks or Individually Wrapped
- VistaRak: 5 racks, 192 tips/rack
- Use VistaLab pipette tips to maximize the exceptional performance and benefits of Ovation pipettes
- All VistaLab pipettes are calibrated with VistaLab tips to provide a perfect fit and deliver reliable performance every time
Order Info
Packaged 192 tips/rack, 5 racks/case
Specifica
2 μL | |
Sterile | |
Blue | |
1.7 in. | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
MLA/Ovation Pipettes | |
Straight | |
192 Tips/Rack | |
Blu | |
Ovation | |
Polypropylene, Polyethylene (Filter) |
Con filtro | |
Trasparente | |
Not Autoclavable | |
5 in. | |
e-beam | |
In rack | |
VistaRak: 5 racks | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
No | |
Round |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto