Learn More
Vinyltriméthylsilane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363886
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 754-05-2
Formule moléculaire C5H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.236
Numéro MDL MFCD00008606
Clé InChI GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
CID PubChem 79102
Nom IUPAC éthényl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=C
Spécification
Point d’ébullition 54°C to 56°C
Nom chimique ou matériau Vinyltrimethylsilane
Point de fusion -132°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 956572
Point d’éclair −24°C (−11°F)
Poids de la formule 100.24
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.391
Densité 0.69