Learn More
Vinyltriméthylsilane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 54°C to 56°C |
Nom chimique ou matériau | Vinyltrimethylsilane |
Point de fusion | -132°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 956572 |
Point d’éclair | −24°C (−11°F) |
Poids de la formule | 100.24 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Odeur | Mild |
Afficher plus |