Learn More
Vinyltriméthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3758976 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2768-02-7
Formule moléculaire C5H12O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 148.24
Numéro MDL MFCD00008605
Clé InChI NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
CID PubChem 76004
Nom IUPAC Éthényl(triéthoxy)silane
SMILES CO[Si](C=C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyltrimethoxysilane
Densité 0.9680g/mL
Point d’ébullition 123.0°C
Point d’éclair 23°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHSi(OCH3)3
Indice de réfraction 1.3915 to 1.3935
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.968
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosité 0.6 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 148.24
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.