Learn More
Vinyltriméthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Vinyltrimethoxysilane |
Densité | 0.9680g/mL |
Point d’ébullition | 123.0°C |
Point d’éclair | 23°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | H2C=CHSi(OCH3)3 |
Indice de réfraction | 1.3915 to 1.3935 |
Quantité | 500 g |
Gravité spécifique | 0.968 |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Vinyltrimethoxysilane
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.