Learn More
Vinyloxytriméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10623552
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6213-94-1
Formule moléculaire C5H12OSi
Poids moléculaire (g/mol) 116.24
Numéro MDL MFCD00054764
Clé InChI HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
CID PubChem 80344
Nom IUPAC éthénoxy(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyloxytrimethylsilane
Note relative au nom 97%
Couleur Jaune
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 74°C to 75°C
Point d’éclair -10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHOSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.3885 to 1.3905
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 116.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinyloxytrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.