Learn More
Vinyloxytriméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10317431 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Aantal:
1 g
5 g
Verpakking:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6213-94-1
Moleculaire formule C5H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 116.24
MDL-nummer MFCD00054764
InChI Key HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
IUPAC Name éthénoxy(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Spécification
Chemische naam of materiaal Vinyloxytrimethylsilane
Naamnotitie 97%
Kleur Jaune
Dichtheid 0.7700g/mL
Kookpunt 74°C to 75°C
Vlampunt -10°C
Infraroodspectrum Authentique
Assaypercentage 97%
Verpakking Flacon en verre
Lineaire formule CH2CHOSi(CH3)3
Brekingsindex 1.3885 to 1.3905
Aantal 5 g
Soortelijk gewicht 0.77
Oplosbaarheidsinformatie Solubility in water: insoluble
Formulegewicht 116.24
Percent Purity 97%
Fysische vorm Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinyloxytrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.