Learn More
Brady™ Ruban de marquage durable en vinyle avec polyester surlaminé
Marque: Brady™ 055301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
16,5 m x 38 mm | |
Marquage de sécurité des obstacles, des objets suspendus bas, des piliers, des passages, des allées et de toute autre zone ou objet potentiellement dangereux | |
1 rouleau | |
0.037 mm | |
Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc | |
Vinyle | |
Bande de marquage |
Haute brillance | |
16,5 m | |
-40°C à +80°C | |
38 mm | |
Noir, Jaune | |
Durable Marking Tape |