Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification générale IDXPERT™ et LABXPERT™
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur permanent imprimable pour imprimantes IDXPERT et LABXPERT. Les étiquettes d’identification générale Brady™ sont fabriquées à partir d’un film de vinyle doté d’un adhésif permanent.
Marque: Brady™ 142310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rouleau en vinyle intérieur / extérieur permanent imprimable pour imprimantes IDXPERT et LABXPERT
- Disponible dans plusieurs couleurs et dimensions
Spécification
Surface compatible : revêtue de poudre, rugueuse, lisse et texturée | |
Noir, Blanc | |
Étiquettes IDXPERT et LABXPERT | |
Imprimante iDXPERT et étiqueteuse LabXpert | |
9,1 m x 12,7 mm | |
30 ft |
Acrylique, Permanent, Basse température | |
Vinyle (B-595) | |
Identification de panneaux, identification de voix / données, identification générale et industrielle, identification en laboratoire | |
30 pi x 0,5 po (L x l) | |
0,004 in | |
0,5 in |