Learn More
Brady™ Étiquettes polyvalentes en polyester pour environnements difficiles
Le polyester permanent (B-423) est idéal pour l’identification de composants électroniques et circuits imprimés, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et les panneaux solaires.
Marque:  Brady™ 174242
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17828444
  • 53.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 30-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Le polyester permanent (B-423) est idéal pour l'identification de composants électroniques et circuits imprimés, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et les panneaux solaires.
  • Consommable à finition blanche brillante, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Étiquettes conformes aux exigences de la norme DIN VDE 0472 partie 815 relative aux matériaux sans halogène
  • Température d'utilisation de -70 à 110°C (-94 à 230°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-70°C à +110°C
0.076 mm
1 in
101.6 mm
M6-23-423
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Gloss
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
100 Labels
-94°F to +230°F
0,003 in
1 x 4 in.
4 in
25.4 mm