Learn More
Brady™ Ruban en polyester pour étiqueteuses portables M210 et M211
Polyester tape for portable printers with high adhesion, suitable for high heat and low temperature environments.
Marque: Brady™ 152096
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
These Polyester Die-cut Labels for Brady™ M210 and M211 Portable Printers are UL recognized, CSA accepted, and halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)*.
*Approvals are for white material only.
- Resistant to abrasion, hight heat, oil and fuel
- High adhesion
- Suitable for low temperatures, such as in freezer spaces
Spécification
Étiquettes | |
Imprimantes d’étiquettes Brady™ M210, M210-LAB et M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
Transfert thermique | |
25,4 mm | |
12,7 mm | |
0,08 mm | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
-94°F to +230°F | |
homologuées UL, homologuées CSA, DIN VDE 0472, partie 815 | |
121 |
Noir sur blanc | |
Polyester | |
1 in | |
0,5 in | |
0.003 in | |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
Autoclavable | |
Cartouche, étiquette | |
-70°C to +110°C | |
Étiquetage par codes-barres, étiquetage des composants et de l’équipement, identification générale, étiquetage des stocks et d’inspection | |
M21-17-423 |