Learn More
Brady™ Étiqueteuse M210-LAB - Emballage carton
L’imprimante d’étiquettes portative M210-LAB est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux laboratoires de recherche, universitaires et cliniques. Elle permet de créer des étiquettes lisibles pour les surfaces plates, incurvées ou hautement texturées, qui restent collées pendant des années, même lorsqu’elles sont exposées à des températures extrêmes et à des produits chimiques.
Marque:  Brady™ 152261
111.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24308" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17663215
  • 120.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Designed for laboratory use, the Brady™ M210-LAB Label Printer is made with laboratory specific materials and designed to withstand harsh laboratory environments, allowing for high quality, long lasting labels that stick and stay stuck. The M210-LAB Label Printer provides improved barcode quality and the ability to preset custom label lengths. Its automatic label formatting feature is ideal for commonly used label types in the laboratory. This printer ships in a carton pack with a Quick Start Guide and M21-750-7425 cartridge.
  • Additional laboratory symbols in font size 9 and up
  • Intuitive menu structure for symbols, including Greek symbols
  • Materials available for applications such as cryo vials and slides
  • Vial label function automatically cuts tape according to size of vial
  • Time and Date stamp
  • Automated serialization
  • Prints durable, true-sized 6 to 19 mm wide identification to maximize amount of data
  • 3 line LCD display provides clear visibility
  • 2 year warranty
  • Sold separarately: rechargeable battery (170420), and AC adapter (110417)
  • Complete kit with the battery and AC adapter is 311320, M210-LAB Label Printer Kit
Spécification
Spécification
Imprimante d’étiquettes
Transfert thermique
114 mm
241 mm
64 mm
Imprimante, guide de démarrage rapide, cartouche d’étiquettes M21-750-7425. (Batterie rechargeable et bloc d'alimentation CA non inclus ; vendus séparément.)
16 Mo
10 mm/s
0,75 kg
2 ans
110/240 V
Écran LCD
4,5 in
9,5 in
2,5 in
Monochrome
Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
M210-LAB
203 dpi
Étiquetage des soins de santé et des hôpitaux, étiquetage de laboratoire
Batteries (6 x AA), Adaptateur secteur (non inclus), batterie rechargeable (non inclus)
M210-LAB
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires