Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
Utilisation avec le système de lavage VertiKlean™ mural conçu pour le nettoyage des surfaces verticales. Les têtes et les housses de serpillière stériles de VertiKlean™ pour système de lavage mural sont composées d’un tissu en polyester laminé et d’une mousse en polyester à haut pouvoir absorbant pour une excellente capacité de nettoyage et une résistance à l’abrasion. Une option texturée est disponible.
Marque: Contec™ LVK-MOPIR
536.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Léger, polyester, jetable
- Idéal pour l’application de désinfectants et le nettoyage humide des surfaces verticales, des plafonds et des murs dans des environnements contrôlés ; pour atteindre les coins et les plafonds difficiles avec une amplitude de mouvement complète.
- La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et aide à répartir uniformément le liquide sur la surface à nettoyer.
- Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, limitant ainsi la contamination potentielle lors du processus d’essuyage.
- L’option de surface texturée est idéale pour les applications nécessitant une performance de nettoyage supplémentaire.
- Ne contient pas de cellulose ; compatible avec une large gamme de produits chimiques, de détergents, de désinfectants et de nettoyants.
Order Info
Manche en aluminium avec support de serpillère disponible séparément (réf.19-038-555).
Spécification
Tête d’essoreuse | |
Stérile | |
L | |
Grand support de serpillière de 14 po | |
No |
Blanc | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Pour l’application de désinfectants et le nettoyage humide des plafonds et des murs dans les environnements contrôlés | |
Maille en polyester, Mousse de polyester |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.