Learn More
BINDER™ Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1, avec alarme visuelle (DIN 12880)
Marque:  BINDER™ 8012-1643
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16454349
  • 605.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 03-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Classe 3,1
  • Avec alarme visuelle
  • Dispositifs de sécurité également disponibles en classe 2 et 3.3
Spécification
Spécification
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1, avec alarme visuelle (DIN 12880)
Plastique
Régulation de la température
Chambres BINDER FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Chambers FD 720
Certificat d’étalonnage de la température