Learn More
Metro™ Roulettes à tige en acier inoxydable MetroMax iQ™
Pour une utilisation avec les montants pour roulettes à tige mobiles en acier MetroMax Q
Marque:  Metro™ 5MPXGSA
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15946731
  • 264.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Nettoyage aisé
  • Les roulettes permettent de déplacer aisément les unités de rayonnage afin d’accéder aux sols et aux murs
  • Utilisées pour créer des chariots, elles permettent un déplacement efficace des fournitures au sein d’un établissement ou d’un campus
Roulettes à tige en polymère
  • Performance résistante à la corrosion (fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox)
  • Roue en polyuréthane de 5 po (127 mm) de diamètre
  • Roulement d’essieu à manchon
  • Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
  • Protection antimicrobienne intégrée à la bande de roulement
  • Charge nominale de 300 lbs. (135 kg)
  • Plage de températures : -20 à 120°F (-29 à 49°C) [Continu]
  • Tampons inclus
Roulettes à tige standards
  • Sondes et matériels pour roulettes nickelées
  • Style tige/pivot ou tige/frein
  • Tampons inclus
Roulette à tige pour chariot lavable en acier inoxydable
  • Sonde, essieu et tige en acier inoxydable
  • Roulements soudés (tampons inclus)
Spécification
Spécification
Roulette à tige pivotante
12,7 cm
Lavable en chariot
135 kg
–49 à 49deg;C
Oui
5 po
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;
300 lb
–20 à 120deg;F
PUR
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Metro™ Roulettes à tige en acier inoxydable MetroMax iQ™ > Acier inoxydable ; Type : Tige/pivotante ; table de roulement : polyuréthane ; charge nominale : 300 lb (135 kg) ; lavable en chariot