Learn More
Fisherbrand™ Tampons de sorbant pour huiles uniquement
Les tampons absorbants pour huiles uniquement sont des tampons à 1 épaisseur blancs, légers qui absorbent l’huile et les liquides à base de pétrole. Les tampons repoussent l’eau et flottent indéfiniment, même lorsqu’ils sont saturés.
Marque:  Fisherbrand™ FBGO200M
Code produit. 15883720
  • 157.00€ / 200 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 15-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Réduction des coûts d’élimination : moins de matières sont nécessaires pour absorber la même quantité d’huile
  • Faible peluchage et meilleure résistance à l’abrasion
  • Parfaits pour les applications environnementales et industrielles nécessitant un faible coût et une grande capacité d’absorption
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Spécification
Saturé, viscosité moyenne : 24 x
Blanc
PP
Absorbant résistant aux produits chimiques pour liquides à base d’huiles et de solvants : pour les déversements d’huile sur de l’eau, les fuites et les égouttements
500 x 400 mm
400 mm
Conformes aux spécifications requises pour les agents de liaison des huiles pour les types I, II, III SF selon la MPA et l’institut allemand d’hygiène et de santé
221 L
Tampon absorbant
200 tampons/sachet
500 mm