Learn More
Fisherbrand™ Rouleau absorbant universel
Le rouleau absorbant universel Fisherbrand™ absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l’eau, les solvants et les fluides frigorigènes
Marque: Fisherbrand™ FBEA555E
137.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le produit non tissé sur une face offre des performances durables et un faible peluchage
- Perforations multiples pour faciliter l’utilisation et minimiser les déchets
- Sorbant d’entretien polyvalent pouvant être utilisé de cinq façons différentes
- La chaussette permet d’absorber les fuites et les gouttes autour des machines
- Utilisez une lingette pour nettoyer les machines ou les pièces
- Utilisez un tampon pour absorber les déversements limités
- Utilisez un rouleau pour garantir la sécurité des allées
- Utilisez un sachet sous les sources de gouttes persistantes
Spécification
Gris | |
Non tissé, fondu-soufflé | |
Éclaboussures, fuites et gouttes dans les zones de stockage des bidons et des liquides, sur les stations de travail, autour et sous les machines qui fuient. | |
2 pli | |
150 ft. | |
14,96 in | |
2,99 in | |
15,87lb |
92 L | |
Sorbant universel | |
1 rouleau | |
46 m x 38 cm | |
46 m | |
38 cm | |
76 mm | |
7,2 kg |