Learn More
Fisherbrand™ Kit de contrôle des déversements de produits chimiques, capacité d’absorption de 37 litres
Kit de contrôle des déversements portatif fourni dans un sachet transparent durable avec bandoulière. Conçu pour les déversements limités de produits chimiques et de liquides dangereux. Ne nécessite que peu d’espace de stockage, mais contient tous les sorbants nécessaires pour gérer un déversement limité.
Marque:  Fisherbrand™ FBSKHADRSN
160.11 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15823730
  • 195.00€ / 1 pièce
Spotlight
Utilisez le code promo 24156 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Kit de contrôle des déversements portatif
  • Conçu pour les déversements limités
  • Sachet transparent durable avec bandoulière : il est facile de vérifier les fournitures d’intervention en cas de déversement
  • L’accès rapide et facile garantit une bonne réactivité grâce à la fermeture éclair ouvrant l’avant du sachet
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Spécification
Saturée, viscosité moyenne
37 L
Kit de contrôle des déversements pour interventions d’urgence (hydrophile + oléophile + produits chimiques dangereux)
1 kit
400 mm
Jaune
Kit portatif de contrôle des déversements chimiques
25 tampons (500 x 400 mm), 4 SOC (1 220 mm), 1 sachet à déchets, 1 paire de gants
500 mm
200 mm