Learn More
Sampling Systems™ Étiquettes de contrôle qualité ultra-adhésives (UA) 150 x 150 mm
Étiquettes de haute qualité spécialement conçues avec un support ultra-adhésif. Les étiquettes de contrôle de qualité ultra-adhésives (UA) pour Sampling Systems™ 150 x 150 mm sont idéales pour une utilisation sur des sachets, des fûts, des barils, des boîtes, des sacs et bien plus encore.
Marque:  Sampling Systems™ 8220A-005
62.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15819481
  • 66.90€ / 250 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 26-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Adhésif très résistant - Se colle même sur des surfaces très poussiéreuses
  • Grande surface d’écriture
  • Chaque rouleau est conditionné individuellement
  • Idéal pour sceller les sacs poussiéreux
  • L’étiquette ne servira pas uniquement à montrer que le sac a été échantillonné, mais elle empêchera la poudre de s’échapper du sac lorsqu’il sera manipulé
  • Même après avoir été immergée dans l’eau pendant 48 heures, l’étiquette UA reste intacte, solidement fixée au sac et il est encore possible d’écrire dessus à l’aide d’un stylo à bille
  • Adhésive sur presque n’importe quelle surface
Spécification
Spécification
Ultra adhésive (UA) : étiquettes en papier à haute résistance
Papier
Contrôle de la qualité
250/Bte
150 x 150 mm
Noir
Étiquette ultra adhésive
250/rouleau
–20°C à +70°C