Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression de cellules de mammifères pCSG-IBA avec sécrétion
GREENER_CHOICE
Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418. Le vecteur d’expression mammifère avec sécrétion IBA GmbH™ est un vecteur d’expression large avec des caractéristiques universelles pour l’expression transitoire ainsi que pour la génération de lignées cellulaires stables (NeoR).
Marque:  IBA Lifesciences 5-5001-001
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15603858
  • 286.00€ / 5µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Vecteurs d’expression de cellules de mammifères pCSG-IBA
  • Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418 contenant les éléments suivants :
  • Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
  • Réplication épisomique via l’origine de réplication du virus d’Epstein Barr (oriP) et de l’antigène nucléaire encodé par l’EBNA-1 dans les cellules humaines, de primates et de chiens et par l’origine de réplication SV40 dans les cellules la infectées de manière latente par SV40 ou qui expriment le grand antigène T SV40 (p. ex. HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Les lignées cellulaires stables peuvent être sélectionnées par le gène de résistance à la néomycine (NeoR).
  • De plus, le promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) permet une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères.
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pCSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pCSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Spécification
Constitutive
CMV
Geneticin™ (G-418)
Non marqué
pCSG-IBAwt2
Ampicilline
Vector
Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
5 μg
Expression épisomique (oriP, EBNA-1) ; signal de sécrétion BM40