Learn More
Invitrogen™ Kit A pour coulage à la main de gel SureCast™ - Matériel et réactifs
Versez vos propres gels de polyacrylamide facilement et en toute confiance avec un kit A pour coulage à la main de gel SureCast™. Le système de coulage à la main SureCast peut être utilisé pour créer des gels de polyacrylamide à l’aide des réactifs de coulage à la main SureCast ainsi que d’autres réactifs de coulage de gel de polyacrylamide courants.
Marque: Invitrogen™ HC1000SR
348.92 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Includes:
Le kit A pour coulage manuel SureCast comprend tout le matériel et les réactifs dont vous avez besoin pour démarrer :
- 2 postes de coulage manuel SureCast
- 2 tampons d’étanchéité SureCast™
- 2 jeux de plaques en verre SureCast™ (2 à l’avant et 2 à l’arrière)
- 6 peignes à gel SureCast™ (2 chacun : 10, 12, 15 puits)
- 10 bras espaceurs de gel SureCast™
- 1 tampon d’empilement SureCast™ (1 litre), lot de 2
- 1 tampon de résolution SureCast™ (1 litre), lot de 2
- 1 solution d’acrylamide SureCast™ (40 %) (450 ml)
- 1 solution APS SureCast™ (25 g)
- 1 solution TEMED SureCast™ (30 ml)
Description
Conception innovante, étanche—réduit le nombre d’échecs d’utilisation de gels, et donc les pertes de temps
- Plaque en verre de qualité supérieure durable
- Assemblage simple de composants de coulage—il suffit de déposer les plaques en verre, puis de verrouiller la poignée de la came
- Dispositif d’inclinaison unique pour faciliter le chargement des solutions d’acrylamide
Pour un kit n’incluant pas les réactifs de coulage à la main SureCast, veuillez consulter le kit B pour coulage à la main de gel SureCast™. Le système est équipé de plaques en verre durables parfaitement étanches utilisant un mécanisme de chargement et de verrouillage à mouvement unique. Le dispositif d’inclinaison unique de la station pour coulage à la main SureCast™ permet de réduire les déversements et d’améliorer la capacité de charge des solutions de coulage pendant le coulage à la main. Les gels SureCast sont conçus pour une utilisation dans la mini cuve à gel Mini Gel Tank.
Spécification
• 2 postes de coulage manuel de gel SureCast • 2 jeux de plaques en verre SureCast • 10 bras espaceurs de gel SureCast • 1 outil polyvalent 10 puits SureCast • 1 outil polyvalent 12 puits SureCast • 1 outil polyvalent 15 puits SureCast • 1 jeu de peignes de gel SureCast (10, 12, 15 puits) • 2 boîtes de tampons d’empilement SureCast de 500 ml. Conserver à température ambiante. • 5 boîtes de tampons d’empilement SureCast de 500 ml. Conserver à température ambiante. • 2 boîtes de tampons de résolution SureCast de 500 ml. Conserver à température ambiante. • 5 boîtes de tampons de résolution SureCast de 500 ml. Conserver à température ambiante. • 25 g de persulfate d’ammonium SureCast. Conserver à température ambiante. • Solution d’acrylamade SureCast de 450 ml. Conserver à température ambiante. • 30 ml de solution TEMED SureCast. Conserver à température ambiante. |
|
SureCast™ | |
1 kit |
Mini | |
Ensemble de moulage manuel de gel A | |
Température ambiante |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.