Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour les systèmes robotisés de manipulation de liquides pourPerkinElmer™/Packard™ avec têtes de distribution MDT à 96 et 384 canaux
GREENER_CHOICE
Augmentez l’efficacité du pipetage grâce à ces cônes d’automatisation permettant d’obtenir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation.
Marque:  Thermo Scientific™ 925-261
385.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24289" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15232969
  • 627.00€ / 4800 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides robotisés Perkin Elmer™/Packard™ avec bras de distribution Varispan™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des pointes et au faible coefficient de variation. Les pointes pour pipettes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les pointes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
Caractéristiques :
  • Disponibles en versions stériles et à filtre
  • Les cônes stériles sont certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 pi
Stérile
Non autoclavable
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Automatisation
4 800 cônes
PerkinElmer/Packard
Sans filtre
Transparent
ISO 9001 et ISO 13485
Rack
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Système de manipulation de liquides Packard™, PerkinElmer
Stérile
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.