Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes en vinyle intérieur / extérieur
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
Marque: Brady™ 142798
Description
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- Pour une utilisation avec les imprimantes BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™, LabPal™
- Fabriquées à partir de matériau pour intérieur / extérieur durable 8-10 ans
- Finition mate avec adhésif permanent
- Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
- Disponibles en plusieurs tailles et couleurs
Applications :
Identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, étiquettes de panneaux, étiquettes d’usine, étiquettes de sécurité, étiquettes Lean/5, étiquettes visuelles sur le lieu de travail, marquage de tuyauterie, étiquetage des outils, étiquetage des équipements, étiquetage extérieur.
†Compatible uniquement avec l’imprimante BMP™21-PLUS.
Compliance
Conforme RoHS, WEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
Spécification
Label Cartridge | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
Thermal Transfer | |
0,5 in | |
12,70 mm | |
0,102 mm | |
Acrylique permanent | |
Brillant | |
-40°F to +179.6°F | |
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
1 pièce |
Blanc sur bleu | |
Vinyle | |
21 ft | |
6,4 m | |
0.004 in. | |
6,4 m x 12,7 mm | |
Ruban vinyle pour BMP21-PLUS ; BMP21-LAB ; BMP21 ; IDPAL ; LABPAL | |
Continuous | |
De -40°C à +82°C | |
Congélateur | |
M21-500-595-BL |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.