Learn More
3M™ Masques respiratoires complets réutilisables série 6000
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Verre de grande taille pour un large champ de vision et une excellente visibilité
- Conception ingénieuse avec joint facial en silicone pour plus de confort et de durabilité
- L’adaptateur central unique dirige l’air expiré et l’humidité vers le bas, réduisant les débris dans la soupape et favorisant un nettoyage rapide et facile
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 136:1998 (Classe 1) |
Type de connexion | Baïonnette |
Couleur | Gris |
Matériau | Élastomère silicone, thermoplastique |
Type de produit | Protection respiratoire masque complet |
Dimensions | M |
Type de masque | Couverture totale |
À utiliser avec (application) | Pour les applications de construction |
À utiliser avec (équipement) | Filtres série 200 et cartouches série 600 |
Type de harnais | 4 points |
Afficher plus |