Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Accel 250 LC série Polar
Conçus en tenant compte des suggestions des clients, ces refroidisseurs à circulation, simples à utiliser, offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application.
Marque:  Thermo Scientific™ 223312100
3155.19 EUR valable jusqu'au 2025-08-31
Utilisez le code promo "24124" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12326323
  • 3427.05€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Thermo Scientific™ Accel 250 LC série Polar offrent 250 watts de refroidissement avec une plage de température de fonctionnement allant de -10 ° à +80 °C. Dynamiques, fiables et efficaces, ces refroidisseurs puissants et compacts offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application. Livrés avec une pompe foulante ou foulante / aspirante et un port de communication USB, ces refroidisseurs s'adaptent parfaitement à votre laboratoire.
Caractéristiques :
  • Dotés d’une interface HMI intuitive avec un thermostat et un affichage numérique.
  • La combinaison d’un petit réservoir interne avec de vastes capacités de refroidissement vous assure des vitesses de chauffage et de refroidissement rapides de température.
  • Des options de pompes sont disponibles pour vous permettre d’augmenter la pression et le débit pour les applications exigeantes.
  • Le système de contrôle simplifie le mode opératoire et la procédure de remplissage / vidange
  • Facilement accessible depuis le panneau avant, il n’est pas nécessaire de repositionner l’unité pour le remplissage ou la vidange.
  • Le système de réfrigération avec refroidissement par air vous permet de placer plusieurs unités les unes à côté des autres.
  • Fonctionnement extrêmement silencieux, moins de 58 dBA.
  • Le port USB en option offre une connectivité série
Informations de commande :
Certains modèles proposent des fonctions de régulation de la température et de communication à distance. Pour de plus amples informations, appelez le 800-258-0830.
Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,74 gal
2,8 l
Numérique
250 W
Pompe Foulante
2 kW
4.4psi
9.1 po
24,8 po
19,2 po
£ 66
220/230 V 50 Hz
50Hz
Pompe de travail ; 220-230V/50Hz
Homologué UL / marquage CE / CSA, WEEE, RoHS
Refroidissement par air
15 l/min
-10°C à +80°C
Low Level Switch
± 0,1°C
23.2cm
62cm
48.7cm
30 kg
220/230 V
USB
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.