Learn More
Ismatec™ Lecteur numérique de procédé MCP pour têtes de montage Micropompe A et B.
Entraînement haute performance compatible avec toutes les têtes de pompe de montage A ou B
Marque: Ismatec™ ISM918A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entraînement haute performance avec de nombreuses fonctionnalités
- Contrôle de la vitesse et du démarrage / arrêt à distance via un signal analogique ; RS-232 disponible sur les entraînements de la série Retro Digital et MCP
- Les têtes de pompe à entrainement magnétique fournissent une distribution de liquide régulière, précise et sans pulsation
- La plaque d’adaptation pour têtes d’engrenages à montage A ou B est incluse
- Cordon d’alimentation spécifique au pays fourni avec l’entraînement
- Deux types principaux de pompe à engrenages se montent sur les entraînements (têtes de pompe vendues séparément) :
- La tête de pompe de type cavité, qui peut être utilisée pour les milieux visqueux et pour les applications avec une certaine levée d’aspiration, fonctionne en douceur à faible bruit et à faible friction interne.
- Tête de pompe à sabot d’aspiration offrant des performances de pompe améliorées à des pressions différentielles élevées et comportant moins de pièces pour faciliter l’entretien. Ces têtes de pompe sont adaptées aux plages de températures élevées et ne conviennent pas aux applications nécessitant une levée d’aspiration.
- Certains modèles de tête de pompe à engrenages sont équipés d’une dérivation interne. Une soupape de dérivation de liquide protège contre le découplage et les dommages causés par l’accumulation de la haute pression.
Spécification
Type de boîtier de moteur ENDC | |
115 à 230 VCA, 50/60 Hz | |
Plaque d’adaptation | |
États-Unis / UE selon les besoins | |
115/230 VCA |
26 x 16 x 26,2 cm | |
IP 65 | |
0,15 kW, 0,2 hp | |
RS232 pour le contrôle via PC (offrant de nombreuses options) ; commande de vitesse (0 à 5 ou 0 à 10 VCA ; ou 0 à 20 ou 4 à 20 m) ; Marche / Arrêt ; mise en marche automatique ; 2 entrées universelles | |
Moteur 60-6 000 tr/min |