Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ ont une tolérance supérieure à celle de la classe B.
Marque:  Hirschmann™ 1300180
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11752252
  • 104.00€ / 6 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 02-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Un trait
  • Graduation indélébile ambrée
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 648
Spécification
Spécification
B
Oui
6/boîte
100 ml
Pipette volumétrique
verre
Marron
0,12 mL
600 mm