Learn More
3M™ Respirateurs réutilisables à demi-masque réutilisable série 7500
Description
Requires
Cartouches et/ou filtres compatibles.Prend en charge les filtres 3M 7093 et série 2000 et les cartouches série 6000.
Ce masque robuste, réutilisable et résistant à la chaleur est fabriqué en silicone avancé plus doux pour le visage, tandis que sa conception unique permet de réduire les points de tension et de pression sur le visage.
- La vanne d’expiration Cool Flow™ s’ouvre plus facilement, réduisant la résistance respiratoire à l’expiration ainsi que l’accumulation de chaleur et d’humidité dans le masque
- Le harnais du masque à deux modes, facile à ajuster, offre à l’utilisateur la possibilité de porter l’appareil respiratoire en mode traditionnel ou pause
- L’étrier ne chauffe pas comme c’est le cas pour ceux en métal. Le 7500 est donc un excellent choix pour les applications de soudure
- Tailles à codage couleur pour faciliter l’identification
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 140 |
Matériau | Silicone |
Type de produit | Demi-masque |
Dimensions | M |
Modèle | K7502 |
Quantité | 1 de chaque |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.