Learn More
Brady™ Rubans d’étiquetage à couleur unique GlobalMark™ de qualité industrielle
Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Marque: Brady™ 013511
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Spécification
Ruban d’imprimante | |
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
6.22 in. | |
158 mm | |
Industriel | |
Le texte imprimé dure des années à l'extérieur et dans les zones industrielles. | |
B85-R-158x60-BK |
Noir | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 158 mm | |
Encre du côté intérieur | |
1 pièce |