Learn More
Spectrum™ Dispositifs de dialyse Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Code produit. 11571160
Click to view available options
MWCO:
0,1 à 0,5 kDa
0,5 à 1 kD
100 kDa
1 000 kd
20 kDa
3,5 à 5 kDa
300 kd
50 kDa
8 à 10 kD
Code couleur:
Ambré
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
160 mm
Conditionnement:
12 pièces
Prêt à l’emploi et à usage unique, le Float-A-Lyzer G2 consiste en une tubulure à membrane biotechnologique en ester de cellulose intégrée à un dispositif de dialyse préassemblé. Facile à utiliser, il est extrêmement pratique pour la dialyse des petits volumes (1 à 10 ml)
Disponibles en capacité de : 1 ml, 5 ml, et 10 ml. Le bouchon à vis refermable est à code couleur pour 9 seuils de rétention des molécules et permet un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale des échantillons grâce à une pipette jetable (inclus pour les capacités de 5 ml et 10 ml). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
  • Manipulation et protection contre les fuites supérieures
  • Bouchon à vis et pipette refermables pour un chargement facile et une récupération totale
  • Membrane avec un degré de pureté maximal, pas de métaux lourds et de sulfures
  • Minimise la dilution spécifique du volume
  • 9 seuils de rétention des molécules allant de 100 à 1 000 000 daltons
Spécification
Type de produit Dispositif de dialyse Float-A-Lyzer G2
MWCO 100 kDa
Membrane Ester de cellulose
Diamètre (impériale) de la membrane 0,39 po
Diamètre (impériale) supérieur 0,9 po
Diamètre (métrique) de la membrane 10 mm
Diamètre (métrique) supérieur 23 mm
Longueur (impériale) 1,9 po
Longueur (métrique) 50 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Code couleur Bleu
Contenus des kits Pipette jetable pour volumes de 5 à 10 ml, anneau flottant
Quantité 12/boîte
À utiliser avec (application) Dispositifs de dialyse de laboratoire prêts à l’emploi, membrane avec un degré de pureté maximal, caractéristiques de manipulation supérieures et meilleure étanchéité, capacité de récupération des échantillons de 95 à 98 %, parfaits pour la dialyse des protéines électroéluées ou des fractions chromatographiques
Afficher plus Afficher moins